4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16501.06EA 139 EUR InStock
A16501.06 A16501.03
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061252
Numéro CAS: 208173-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité