4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
F0808-1G F0808-5G
TCIAF0808-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAF0808-1G TCIAF0808-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (par GC)
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061252
Numéro CAS: 208173-24-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83388e3b5e26a95f24a8fc705ca17f4d6891e6a2&vid=83388e3b5e26a95f24a8fc705ca17f4d6891e6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité