3-Fluoro-4-methylbenzylamine
005796-1G 005796-5G 005796-10G
FLUO005796-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005796-1G FLUO005796-5G FLUO005796-10G
3-Fluoro-4-methylbenzylamine
3-Fluoro-4-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631531
Numéro CAS: 261951-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité