5-Fluoro-2-methylbenzylamine
Synonyms: (5-Fluoro-2-methylphenyl)methanamine
005798-1G 005798-5G 005798-10G
FLUO005798-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005798-1G FLUO005798-5G FLUO005798-10G
5-Fluoro-2-methylbenzylamine
5-Fluoro-2-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631526
Numéro CAS: 261951-69-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité