4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Synonyms: (4-Fluoro-3-methylphenyl)methanamine
005797-1G 005797-5G
FLUO005797-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005797-1G FLUO005797-5G
4-Fluoro-3-methylbenzylamine
4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631490
Numéro CAS: 261951-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité