2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Synonyms: (2-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
007858-5G 007858-1G
FLUO007858-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007858-5G FLUO007858-1G
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236229
Numéro CAS: 243863-36-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité