3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26693.MDEA 58.7 EUR InStock
H26693.MD
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115915
Numéro CAS: 105969-16-2
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité