4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (4-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanamine, (4-Fluoro- 2-methoxy-phenyl) methanamine
H26796.03 H26796.06
H26796.03EA 96.2 EUR InStock
H26796.03 H26796.06
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 870563-60-3 Molecular Formula: C8H10FNO Formula Weight: 155.17 Refractive Index: 1.5240
Formule: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116361
Numéro CAS: 870563-60-3
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité