2-Hydroxyethyl phenyl sulphide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Phenylthio)ethanol
P0733-25ML P0733-500ML
TCIAP0733-25MLEA 34.1 EUR InStock
TCIAP0733-25ML TCIAP0733-500ML
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide ≥97.0% (par GC)
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide
Formule: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002905
Numéro CAS: 699-12-7
EINECS: 211-828-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b171267d30f3b3f41d756d76356a933cba7a38a&vid=4b171267d30f3b3f41d756d76356a933cba7a38a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité