4-(Methylthio)phenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Methylmercapto)phenol
M0441-25G M0441-250G
TCIAM0441-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAM0441-25G TCIAM0441-250G
4-(Methylthio)phenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Methylthio)phenol
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Numéro MDL: MFCD00002351
Numéro CAS: 1073-72-9
EINECS: 214-031-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4ff986e750ae5a40a7bd412e8149ac25afe16ce&vid=b4ff986e750ae5a40a7bd412e8149ac25afe16ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité