1,10-Undecadiene ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
U0024-1ML U0024-5ML
TCIAU0024-1MLEA 105 EUR InStock
TCIAU0024-1ML TCIAU0024-5ML
1,10-Undecadiene ≥90.0% (par GC)
1,10-Undecadiene
Formule: C₁₁H₂₀
Point d'ébullition: 187°C
Numéro MDL: MFCD00059203
Numéro CAS: 13688-67-0
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75aa187a9bb08dc34581c34e9f6bf3492f796f94&vid=75aa187a9bb08dc34581c34e9f6bf3492f796f94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité