Chlorure d'hydrogène 1 M dans l'éthyl acétate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32266.AEEA 91 EUR InStock
H32266.AE H32266.AP
Chlorure d'hydrogène 1 M dans l'éthyl acétate
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densité: 0,900
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité