Chlorure d'hydrogène 3 mol/l dans le cyclopentyl méthyl éther
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H33398.AE H33398.AP
H33398.AEEA 70.8 EUR InStock
H33398.AE H33398.AP
Chlorure d'hydrogène 3 mol/l dans le cyclopentyl méthyl éther
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
Point d'ébullition: 106 °C
Densité: 0.895
Point d'éclair: 10 °C (50 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité