2-Bromo-2'-chloroacetanilide
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSPB05477DAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB05477DA MAYBSPB05477EA
2-Bromo-2'-chloroacetanilide
2-Bromo-2'-chloroacetanilide
Formule: C₈H₇BrClNO
Numéro MDL: MFCD00173815
Numéro CAS: 5439-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité