3'-Acetamidoacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1408-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAA1408-25G TCIAA1408-500G
3'-Acetamidoacetophenone ≥98.0% (par GC)
3'-Acetamidoacetophenone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00032278
Numéro CAS: 7463-31-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/65/28929365.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité