4'-Acetamidoacetophenone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L03430.09 L03430.18
L03430.09EA 32.6 EUR InStock
L03430.09 L03430.18
4'-Acetamidoacetophenone ≥98%
4'-Acetamidoacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 2719-21-3 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Melting Point: 166-172° Beilstein Reference: 639749
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Point de fusion: 166…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014965
Numéro CAS: 2719-21-3
EINECS: 220-320-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité