Ethyl perfluorononanoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH1038-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAH1038-5G
Ethyl perfluorononanoate ≥98.0% (par GC)
Ethyl perfluorononanoate
Formule: C₁₁H₅F₁₇O₂
Numéro MDL: MFCD00039245
Numéro CAS: 30377-52-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité