Methyl perfluorononanoate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM1915-25GEA 0 EUR InStock
TCIAM1915-25G
Methyl perfluorononanoate ≥95.0% (par GC)
Methyl perfluorononanoate
Formule: C₁₀H₃F₁₇O₂
MW: 478,11 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Numéro MDL: MFCD00153213
Numéro CAS: 51502-45-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/60/28987860.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité