Methyl perfluorodecanoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM1916-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAM1916-5G
Methyl perfluorodecanoate ≥97.0% (par GC)
Methyl perfluorodecanoate
Formule: C₁₁H₃F₁₉O₂
Point d'ébullition: 193°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00153211
Numéro CAS: 307-79-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/61/28987861.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité