Methyl perfluorododecanoate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1917-25G M1917-5G
TCIAM1917-25GEA 162 EUR InStock
TCIAM1917-25G TCIAM1917-5G
Methyl perfluorododecanoate ≥95.0% (par GC)
Methyl perfluorododecanoate
Formule: C₁₃H₃F₂₃O₂
MW: 628,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236616
Numéro CAS: 56554-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48e9665a74e5907d9abac0ca6e6080d5879d48d9&vid=48e9665a74e5907d9abac0ca6e6080d5879d48d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 54.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité