5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
019294-5G 019294-25G
FLUO019294-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019294-5G FLUO019294-25G
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,0706 g/mol
Numéro MDL: MFCD03789141
Numéro CAS: 16740-73-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité