3'-Chloro-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
023135-1G 023135-5G
FLUO023135-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023135-1G FLUO023135-5G
3'-Chloro-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
3'-Chloro-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,555 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319998
Numéro CAS: 845823-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité