Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Chloro-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone

Synonyms: 1-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone

023141-1G 023141-25G 023141-5G
FLUO023141-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023141-1G FLUO023141-25G FLUO023141-5G
3'-Chloro-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
3'-Chloro-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone


Formule: C₈H₃ClF₄O
Numéro MDL: MFCD02260831
Numéro CAS: 845823-07-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité