4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1738-5GEA 121 EUR InStock
TCIAC1738-5G TCIAC1738-1G
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97.0% (par GC)
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,5700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00018686
Numéro CAS: 321-37-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/35/28938935.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité