2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D3510-25G D3510-5G
TCIAD3510-25GEA 212 EUR InStock
TCIAD3510-25G TCIAD3510-5G
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Formule: C₈H₇Cl₂NO₃
Numéro MDL: MFCD00270764
Numéro CAS: 99817-36-4
EINECS: 420-740-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f7ea4c998a8bfb1f29ce24a51baf5f2768994a9&vid=7f7ea4c998a8bfb1f29ce24a51baf5f2768994a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité