Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate), Dibutylstannanediyl bis(2-ethylhexanoate)
71126.06 71126.14 71126.22
71126.06EA 40.6 EUR InStock
71126.06 71126.14 71126.22
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
CAS No.: 2781-10-4 Molecular Formula: C24H48O4Sn Formula Weight: 519.34 Physical Form: Lump Density: 1.070 Odour: Odourless Boiling Point: 220°/2mm Solubility: Soluble in mineral oil, acetone, xylene UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00015261
Formule: C₂₄H₄₈O₄Sn
MW: 519,34 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 57…59 °C
Densité: 1.070
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015261
Numéro CAS: 2781-10-4
EINECS: 220-481-2
ONU: 3146
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité