Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone

Synonyms: 1-(2-Fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone

033761-1G 033761-5G
FLUO033761-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033761-1G FLUO033761-5G
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone


Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01090995
Numéro CAS: 93339-98-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité