3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32854.MD H32854.03
H32854.MDEA 195 EUR InStock
H32854.MD H32854.03
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 699-92-3 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 MDL No.: MFCD09055140
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09055140
Numéro CAS: 699-92-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité