Triphenylantimony dichloride ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H55719.06 H55719.14
H55719.06EA 60 EUR InStock
H55719.06 H55719.14
Triphenylantimony dichloride ≥99%
Triphenylantimony dichloride
Formule: C₁₈H₁₅Cl₂Sb
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013598
Numéro CAS: 594-31-0
EINECS: 209-834-1
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité