4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Synonyms: 1-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
006262-1G 006262-5G
FLUO006262-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006262-1G FLUO006262-5G
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061143
Numéro CAS: 51788-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité