4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Synonyms: 1-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
013010-1G 013010-5G
FLUO013010-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013010-1G FLUO013010-5G
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00272135
Numéro CAS: 64287-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité