2'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(2-methoxyphenyl)ethanone
023147-1G 023147-5G
FLUO023147-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023147-1G FLUO023147-5G
2'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00461894
Numéro CAS: 26944-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité