Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone

Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)ethanone

022054-1G 022054-5G
FLUO022054-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022054-1G FLUO022054-5G
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone


Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,1500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00018061
Numéro CAS: 711-38-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité