3-(Benzyloxy)phenol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2070-5GEA 153 EUR InStock
TCIAB2070-5G TCIAB2070-25G
3-(Benzyloxy)phenol ≥95.0% (par GC)
3-(Benzyloxy)phenol
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,2332 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Numéro MDL: MFCD00134682
Numéro CAS: 3769-41-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/42/28933842.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité