D-(+)-Galactosamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAG0007-5GEA 184 EUR InStock
TCIAG0007-5G TCIAG0007-1G
D-(+)-Galactosamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₄ClNO₅
MW: 215,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135830
Numéro CAS: 1772-03-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/11/28969711.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +94.0 to +98.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité