3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
H53120.MD H53120.03
H53120.MDEA 53.7 EUR InStock
H53120.MD H53120.03
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 847756-88-1 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 Melting Point: 206-212° MDL No.: MFCD03788417
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224,38 g/mol
Point de fusion: 206…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788417
Numéro CAS: 847756-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité