Gadolinium(III) perchlorate 50% (p/p) en solution aqueuse, Qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40571.NA 40571.NC 40571.NE
40571.NAEA 40.5 EUR InStock
40571.NA 40571.NC 40571.NE
Gadolinium(III) perchlorate 50% (p/p) en solution aqueuse, Qualité Réactif
Gadolinium(III) perchlorate
CAS No.: 14017-52-8 Molecular Formula: Gd(ClO4)3.6H2O Formula Weight: 563.69 (455.60anhy) Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3211 MDL No.: MFCD00150239
Formule: Cl₃GdO₁₂
MW: 455,602 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150239
Numéro CAS: 14017-52-8
EINECS: 237-837-8
ONU: 3211
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité