Brome 1 mol/l dans l'acide acétique, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
388401000 388408000
388401000.EA 109 EUR InStock
388401000. 388408000.
Brome 1 mol/l dans l'acide acétique, AcroSeal®
Brome
Formule: Br₂
MW: 159,81 g/mol
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010896
Numéro CAS: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
ONU: 2922
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear red Solution
Strength 0.90 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité