Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15872.14EA 569 EUR InStock
A15872.14 A15872.03 A15872.06
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥99%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Formule: C₅H₈OS
MW: 116,18 g/mol
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006660
Numéro CAS: 1072-72-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité