Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tetrahydrothiopyran-4-one
O0112-25G O0112-5G
TCIAO0112-25GEA 135 EUR InStock
TCIAO0112-25G TCIAO0112-5G
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥98.0% (par GC)
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Formule: C₅H₈OS
MW: 116,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006660
Numéro CAS: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité