3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
012072-25G 012072-5G
FLUO012072-25GEA 0 EUR InStock
FLUO012072-25G FLUO012072-5G
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016417
Numéro CAS: 3321-92-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité