2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
187840500 187842500 187840050
ACRO187840500EA 79 EUR InStock
ACRO187840500 ACRO187842500 ACRO187840050
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone 99%
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Formule: C₁₆H₁₆O₃
Point de fusion: 64…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008475
Numéro CAS: 24650-42-8
EINECS: 246-386-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
Loss on drying ≤0.2 % (75 °C, 2 hrs)
Heavy metals ≤50 ppm
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité