3',5'-Dibenzyloxyacetophenone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2085-10GEA 180 EUR InStock
TCIAD2085-10G
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone ≥97.0% (par GC)
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
Formule: C₂₂H₂₀O₃
MW: 332,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004777
Numéro CAS: 28924-21-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/70/28978870.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité