(S)-(+)-2-Aminononane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19311.03 L19311.06 L19311.14
L19311.03EA 56.4 EUR InStock
L19311.03 L19311.06 L19311.14
(S)-(+)-2-Aminononane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(+)-2-Aminononane
Purity: 99+% CAS No.: 13205-58-8 Molecular Formula: C9H21N Formula Weight: 143.27 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4271 Boiling Point: 73°/19mm Optical Rotation: +6° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03844738
Formule: C₉H₂₁N
Point d'ébullition: 73 °C (19 mmHg)
Densité: 0.782
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844738
Numéro CAS: 13205-58-8
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité