Dibenzyl carbonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1600-1G C1600-5G
TCIAC1600-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAC1600-1G TCIAC1600-5G
Dibenzyl carbonate ≥98.0% (par GC)
Dibenzyl carbonate
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Numéro MDL: MFCD00014436
Numéro CAS: 3459-92-5
EINECS: 222-401-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3397054beb9086a67d0a2b989265a1d555cfa8ef&vid=3397054beb9086a67d0a2b989265a1d555cfa8ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité