Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Chloro-5'-nitroacetophenone


040514-100G 040514-1G 040514-5G
FLUO040514-100GEA 0 EUR InStock
FLUO040514-100G FLUO040514-1G FLUO040514-5G
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone


Formule: C₈H₆ClNO₃
MW: 199,5911 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052836
Numéro CAS: 23082-50-0
EINECS: 245-421-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité