3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1205-25G H1205-5G
TCIAH1205-25GEA 326 EUR InStock
TCIAH1205-25G TCIAH1205-5G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Numéro MDL: MFCD00016684
Numéro CAS: 5396-18-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=479940c62ab16e8d6670642a8b9e66b21aaa06e9&vid=479940c62ab16e8d6670642a8b9e66b21aaa06e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité