4-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Synonyms: 2-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
007872-1G 007872-5G
FLUO007872-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007872-1G FLUO007872-5G
4-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
4-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
MW: 183,1600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236242
Numéro CAS: 41429-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité