(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
005764-1G 005764-2.5G
FLUO005764-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005764-1G FLUO005764-2.5G
(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₇F₂N
Numéro MDL: MFCD01631648
Numéro CAS: 261944-01-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité