Digitonin
Fournisseur: Serva
Synonyms: Digitonin
19550.01 19550.02
SERA19550.01EA 0 EUR InStock
SERA19550.01 SERA19550.02
Digitonin
Digitonin
Formule: C₅₆H₉₂O₂₉
MW: 1229,312 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077729
Numéro CAS: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
ONU: 3462
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité